Läs mer
Merck Stericup™ Quick Release-GP filtreringssystem för steril vakuumflaska
Beskrivning
De Stericup™ Vakuumfiltreringssystem är den mest effektiva engångsmetoden för engångsflasktoppsfilter för steril mediaberedning. Den kombinerar en Steritop™ filterenhet med en mottagarflaska för bearbetning och lagring av volymer från 150 ml till 1000 ml i ett enda, färdigt att använda format.
Dess spetsfria, lättgreppbara kolvdesign och balanserade profil förbättrar stabiliteten under filtrering i täta laminära flödeshuvor, och den smidiga märkningen och förpackningen gör det enkelt att öppna och följa varje enhet.
Botten av mottagarkolven är något nedsänkt, så du kan enkelt stapla kapslade kolvar efter filtrering, vilket maximerar värdefullt kylutrymme. Du kan också använda Steritop™ flasklocksanordningar med din egen sterila fångstflaska eller flaska.
Funktioner & Fördelar
- Millipore Express™ PLUS-membran för snabbast flöde och låg proteinbindning för att minimera absorption och proteinförlust, vilket påverkar prestanda och kostnader nedströms.
- Durapore™ membran för ultralåg proteinbindning för minimal absorption och proteinförlust.
- Tätt och tätt förpackning, lätt att riva upp påsen och smidiga etiketter gör förvaring, öppning och spårning av dina enheter enkelt och effektivt.
- Stabil bas och lätt grepp Stericup™ på enheten gör det möjligt för varje användare att bekvämt utföra alla steg i arbetsflödet i en laminar flow-huva.
- Nedsänkta undersidan av Stericup™ mottagarflaskor gör det enkelt att stapla dem i kylda utrymmen.
Användningsområden
- Sterilisering av vattenlösningar (150 ml till 1 L)
- steril filtrering av odlingsmedier och buffertar med högvärdig protein- eller småmolekylkomponent.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klar med blå adapter |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Filtertyp | Membranfilter |
| Material | PES |
| Material (membran) | Polystyren |
| Porstorlek | 0,22μ m |
| Sterilitet | Sterila |
| För användning med (applikation) | Steril filtrering |
| Typ | Bottle Top Filter |
| Volym (metrisk) | 150 ml |
| Visa mer |