Läs mer
Merck Stericup™ Quick Release-GP filtreringssystem för steril vakuumflaska
Produktkod. 15979180
Change view
Volym (metrisk):
150 ml
250 ml
1000 ml
Volym (metrisk) mottagare:
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Volym (metrisk) mottagare Förpackningsstorlek
15979180 1000 ml 1000 ml Paket med 12
15949180 150 ml 150 ml Paket med 12
15959180 250 ml 250 ml Paket med 12
15969180 1000 ml 500 ml Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15979180 Leverantör Merck Leverantörsnummer S2GPU11RE
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-12-2026
De Stericup™ Vakuumfiltreringssystem är den mest effektiva engångsmetoden för engångsflasktoppsfilter för steril mediaberedning. Den kombinerar en Steritop™ filterenhet med en mottagarflaska för bearbetning och lagring av volymer från 150 ml till 1000 ml i ett enda, färdigt att använda format.
Dess spetsfria, lättgreppbara kolvdesign och balanserade profil förbättrar stabiliteten under filtrering i täta laminära flödeshuvor, och den smidiga märkningen och förpackningen gör det enkelt att öppna och följa varje enhet.
Botten av mottagarkolven är något nedsänkt, så du kan enkelt stapla kapslade kolvar efter filtrering, vilket maximerar värdefullt kylutrymme. Du kan också använda Steritop™ flasklocksanordningar med din egen sterila fångstflaska eller flaska.
Funktioner & Fördelar
  • Millipore Express™ PLUS-membran för snabbast flöde och låg proteinbindning för att minimera absorption och proteinförlust, vilket påverkar prestanda och kostnader nedströms.
  • Durapore™ membran för ultralåg proteinbindning för minimal absorption och proteinförlust.
  • Tätt och tätt förpackning, lätt att riva upp påsen och smidiga etiketter gör förvaring, öppning och spårning av dina enheter enkelt och effektivt.
  • Stabil bas och lätt grepp Stericup™ på enheten gör det möjligt för varje användare att bekvämt utföra alla steg i arbetsflödet i en laminar flow-huva.
  • Nedsänkta undersidan av Stericup™ mottagarflaskor gör det enkelt att stapla dem i kylda utrymmen.
Användningsområden
  • Sterilisering av vattenlösningar (150 ml till 1 L)
    • steril filtrering av odlingsmedier och buffertar med högvärdig protein- eller småmolekylkomponent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klar med blå adapter
Disponibel Engångsbruk
Filtertyp Membranfilter
Material PES
Material (membran) Polystyren
Porstorlek 0,22μ m
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Steril filtrering
Typ Bottle Top Filter
Volym (metrisk) 1000 ml
Volym (metrisk) mottagare 1000 ml
Längd (metrisk) 319 mm
Höjd (metrisk) 319 mm
Diameter (metrisk) 13.5 cm
Diameterfilter (metriskt). 73 mm