Läs mer
Merck Stericup™ Snabbfrigörande-GV-filtreringssystem för steril vakuumflaska
Produktkod. 16359441
Change view
Volym (metrisk) mottagare:
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Volym (metrisk) Övre:
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) mottagare Volym (metrisk) Övre
16359441 1000 ml 500 ml
16349441 150 ml 150 ml
16398617 250 ml 250 ml
16395978 500 ml 500 ml
16369441 1000 ml 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16359441 Leverantör Merck Leverantörsnummer S2GVU10RE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1570.00 SEK
    1485.53 SEK / Paket med 12
    Save 84.47 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 09-09-2027
Stericup™ Mottagarflaskor med snabbkoppling inkluderar en klickförsegling som ger ett säkert grepp för ditt Bottle Top Filter i våta och torra förhållanden.
De Stericup™ Vakuumfiltreringssystem är den mest effektiva engångsprocessen för beredning av sterila medier. Den kombinerar en Steritop™ filterenhet med en mottagarflaska för bearbetning och lagring av volymer från 150 ml till 1000 ml i ett enda, färdigt att använda format.
Dess spetsfria, greppvänliga kolvdesign och balanserade profil förbättrar stabiliteten under filtrering i täta laminärt flödeshuvar, och den bekväma märkningen och förpackningen gör det enkelt att öppna och spåra varje enhet.
Botten på mottagarkolven är något försänkt, så att du bekvämt kan stapla flaskor med lock efter filtrering, vilket maximerar dyrbart kylutrymme. Du kan också använda Steritop™ flasktoppenheter med din egen sterila infångningsflaska eller flaska.
Drag& Fördelar
  • Durapore™ lågbindande (PVDF) membran för ultralåg proteinbindning för minimal absorption och proteinförlust.
  • Snäv tät förpackning, lätt rivöppningsficka och bekväma etikettdesigner gör det enkelt och effektivt att lagra, öppna och spåra dina enheter.
  • Stabil bas och greppvänlig design Stericup™ enhet gör det möjligt för alla användare att bekvämt utföra alla steg i arbetsflödet i en laminärt flödeshuv.
  • Försänkt botten av Stericup™ mottagarflaskor gör att kolvar enkelt kan staplas i kylda utrymmen.
Användningsområden
  • Sterilisering av vattenlösningar (150 ml till 1 L)
    • Steril filtrering av odlingsmedia och buffertar med högvärdigt protein eller småmolekyler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (membran) PVDF
Porstorlek 0,22μ m
Volym (metrisk) 1000 mL
Volym (metrisk) mottagare 1000 ml
Volym (metrisk) Övre 500 ml
Diameter (metrisk) membran 73 mm