Läs mer
Merck Stericup™ Snabbfrigörande-GV-filtreringssystem för steril vakuumflaska
Descrizione
De Stericup™ Vakuumfiltreringssystem är den mest effektiva engångsprocessen för beredning av sterila medier. Den kombinerar en Steritop™ filterenhet med en mottagarflaska för bearbetning och lagring av volymer från 150 ml till 1000 ml i ett enda, färdigt att använda format.
Dess spetsfria, greppvänliga kolvdesign och balanserade profil förbättrar stabiliteten under filtrering i täta laminärt flödeshuvar, och den bekväma märkningen och förpackningen gör det enkelt att öppna och spåra varje enhet.
Botten på mottagarkolven är något försänkt, så att du bekvämt kan stapla flaskor med lock efter filtrering, vilket maximerar dyrbart kylutrymme. Du kan också använda Steritop™ flasktoppenheter med din egen sterila infångningsflaska eller flaska.
Drag& Fördelar
- Durapore™ lågbindande (PVDF) membran för ultralåg proteinbindning för minimal absorption och proteinförlust.
- Snäv tät förpackning, lätt rivöppningsficka och bekväma etikettdesigner gör det enkelt och effektivt att lagra, öppna och spåra dina enheter.
- Stabil bas och greppvänlig design Stericup™ enhet gör det möjligt för alla användare att bekvämt utföra alla steg i arbetsflödet i en laminärt flödeshuv.
- Försänkt botten av Stericup™ mottagarflaskor gör att kolvar enkelt kan staplas i kylda utrymmen.
Användningsområden
- Sterilisering av vattenlösningar (150 ml till 1 L)
- Steril filtrering av odlingsmedia och buffertar med högvärdigt protein eller småmolekyler.
Specifica
Specifica
| Material (membran) | PVDF |
| Porstorlek | 0,22μ m |
| Volym (metrisk) | 1000 mL |
| Volym (metrisk) mottagare | 1000 ml |
| Volym (metrisk) Övre | 1000 ml |
| Diameter (metrisk) membran | 73 mm |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.