Läs mer
Merck Stericup™ Quick Release-HV-filtreringssystem för steril vakuumflaska
Produktkod. 15997996 Handla allt Merck Produkter
Change view
Volym (metrisk):
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
15997996 150 ml Paket med 12
15908006 250 ml Paket med 12
15918006 500 ml Paket med 12
15928006 1000 ml Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15997996 Leverantör Merck Leverantörsnummer S2HVU01RE
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stericup™ Quick Release-HV sterilt vakuumfiltreringssystem har en design och balanserad profil som förbättrar stabiliteten under filtrering i täta laminärt flödeshuvar.
De Stericup™ Vakuumfiltreringssystem är den mest effektiva engångsprocessen för beredning av sterila medier. Den kombinerar en Steritop™ filterenhet med en mottagarflaska för bearbetning och lagring av volymer från 150 ml till 1000 ml i ett enda, färdigt att använda format.
Dess spetsfria, greppvänliga kolvdesign och balanserade profil förbättrar stabiliteten under filtrering i täta laminärt flödeshuvar, och den bekväma märkningen och förpackningen gör det enkelt att öppna och spåra varje enhet.
Botten på mottagarkolven är något försänkt, så att du bekvämt kan stapla flaskor med lock efter filtrering, vilket maximerar dyrbart kylutrymme. Du kan också använda Steritop™ flasktoppenheter med din egen sterila infångningsflaska eller flaska.
Drag& Fördelar
  • Millipore Express™ PLUS-membran för snabbaste flödeshastigheter och låg proteinbindning för att minimera absorption och proteinförlust, vilket påverkar nedströms prestanda och kostnader.
  • Durapore™ membran för ultralåg proteinbindning för minimal absorption och proteinförlust.
  • Snäv tät förpackning, lätt rivöppningsficka och bekväma etikettdesigner gör det enkelt och effektivt att lagra, öppna och spåra dina enheter.
  • Stabil bas och greppvänlig design Stericup™ enhet gör det möjligt för alla användare att bekvämt utföra alla steg i arbetsflödet i en laminärt flödeshuv.
  • Försänkt botten av Stericup mottagarflaskor gör att kolvar enkelt kan staplas i kylda utrymmen.
Användningsområden
  • Sterilisering av vattenlösningar (150 ml till 1 L)
    • Steril filtrering av odlingsmedia och buffertar med högvärdigt protein eller småmolekyler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 150 ml