Läs mer
Merck Stericup™ Snabbkopplingsflaskor för toppmottagare
Handla allt Merck ProdukterBeskrivning
Stericup™ Mottagarflaska för snabbkoppling för flaskfiltrering inkluderar en klickförsegling som ger ett säkert grepp i våta och torra förhållanden.
Steritop™ flasktopfilterenheter ger en stor filteryta för snabb sterilfiltrering av vattenhaltiga vätskor till flaskor med smal öppning (33 mm) eller bred öppning (45 mm).
En liten flik inuti tratten säkrar ett valfritt förfilter på plats under filtrering.
För extra skydd mot kontaminering har gängorna för fastsättning av flaskor varit något försänkta ifall tratten råkar vidröra en arbetsyta.
Specifikationer
Specifikationer
| Uttagskoppling | 45 mm |
| Volym (metrisk) | 250 ml |