Läs mer
Isofield™ Steridon steril renrumsoverall med huva - Kompatibel med klass A/B
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 30178837
Change view
Storlek:
2X-liten
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
30178837 2X-liten Paket med 20
30178838 X-Small Paket med 20
30178874 Liten -
30178901 Intermediär Paket med 20
30178888 Betydande Paket med 20
30178866 X-large -
30178904 2X-large -
30178877 3X-large -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 30178837 Leverantör Isofield™ Leverantörsnummer 80111XXS
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tri-laminat Steridon-overallen är aseptiskt vikt och kan tas på sig på 60 sekunder eller mindre, valideras steril via röntgen och testas mot kemo till ASTM F 739. Den antistatiska virala barriären med låg luddighet ger viktigt skydd i miljöer av klass A/B för alla renrumsaktiviteter.
  • Steril renrumsoverall med huva
  • Latexfritt, inneslutet och elastiskt ansikte, handleder och vrister
  • Ergo-fit design på rygg och axlar ger större rörelseomfång
  • Aseptiskt presenterad veck
  • Färgkodade vänster och höger innerflikar för att underlätta påklädning
  • Avtagbara yttre flikar vid dragkedjan för att säkerställa att det sterila fältet bibehålls
  • Validerad för sterilitet med röntgen
  • Sterility Assurance Level (SAL) 10-6
Överensstämmelse med teknisk och dokumentation
  • COA, COC, COI Tillgänglig för nedladdning online
  • QR-kod på kartonger möjliggör omedelbar dokumenthämtning
  • Genomträngning av vätskor och gaser genom skyddskläder under förhållanden med kontinuerlig kontakt ASTM F739-20
  • Beständighet hos material som används i skyddskläder mot penetrering av syntetiskt blod ISO 16603:2004
  • Viralt penetrationstest (vätskeutmaning: Bacteriophage Phi-X174) ISO 16604:2004
  • Materialbeständighet mot våt bakteriepenetrering ISO 22610
  • Motståndskraft mot penetration av biologiskt förorenade aerosoler ISO 22611
  • Resistens mot torr mikrobiell penetration ISO 22612
  • Basvikt ASTM D3776
  • Torr Mullen Burst Strength TAPPI T403
  • Grab Dragstyrka CD ASTM D5034
  • Grab Dragstyrka MD ASTM D5034
  • Trapezoid Tear MD ASTM D5733-95
  • Wet Peel CD (inre/yttre) ASTM F904-98
  • Hydrostatiskt huvud (med skärm) AATCC 127
  • Moisture Vapor Transmission Rate (MVTR) ASTM E96 Procedur D
  • Static Decay MD/CD WSP 40.2
  • Sterilitetsvalidering SV ISO 11137 del 2: 2015
  • Partikelrenlighet– Helmke trumtest: Klass 1
  • Ytresistivitet ASTM D257
Specifikationer
Produkttyp Renrums-overaller
Storlek 2X-liten
Kön Unisex
Material Polyeten, non-woven polypropenlaminat
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk på baksidan
Ankel stil Öppna
Manschettstil Täckt resår
Hals stil Med huva
Huva typ Fäst, öppen ansikte
Förslutningstyp Dragkedja
Sömtyp Bunden
Sterilitet Sterila
Motstånd Kemikalier, Antistatisk, Vätska, Partikel
Antal fickor Hold (Håll)
Renrumsklass Klass 100 (ISO 5)