Läs mer
Isofield™ Steridon steril renrumsoverall med huva och integrerad ansiktsmask - kompatibel med klass A/B
Beskrivning
- Steril renrumsoverall med huva och integrerad ansiktsmask
- Latexfritt, inneslutet och elastiskt ansikte, handleder och vrister
- Ergo-fit design på rygg och axlar ger större rörelseomfång
- Integrerad ansiktsmask med ett styrt fästsystem för att underlätta påtagning och säker passform
- Aseptiskt presenterad veck
- Färgkodade vänster och höger innerflikar för att underlätta påklädning
- Avtagbara yttre flikar vid dragkedjan för att säkerställa att det sterila fältet bibehålls
- Validerad för sterilitet med röntgen
- Sterility Assurance Level (SAL) 10-6
Överensstämmelse med teknisk och dokumentation
- COA, COC, COI Tillgänglig för nedladdning online
- QR-kod på kartonger möjliggör omedelbar dokumenthämtning
- Genomträngning av vätskor och gaser genom skyddskläder under förhållanden med kontinuerlig kontakt ASTM F739-20
- Beständighet hos material som används i skyddskläder mot penetrering av syntetiskt blod ISO 16603:2004
- Viralt penetrationstest (vätskeutmaning: Bacteriophage Phi-X174) ISO 16604:2004
- Materialbeständighet mot våt bakteriepenetrering ISO 22610
- Motståndskraft mot penetration av biologiskt förorenade aerosoler ISO 22611
- Resistens mot torr mikrobiell penetration ISO 22612
- Basvikt ASTM D3776
- Torr Mullen Burst Strength TAPPI T403
- Grab Dragstyrka CD ASTM D5034
- Grab Dragstyrka MD ASTM D5034
- Trapezoid Tear MD ASTM D5733-95
- Wet Peel CD (inre/yttre) ASTM F904-98
- Hydrostatiskt huvud (med skärm) AATCC 127
- Moisture Vapor Transmission Rate (MVTR) ASTM E96 Procedur D
- Static Decay MD/CD WSP 40.2
- Sterilitetsvalidering SV ISO 11137 del 2: 2015
- Partikelrenlighet– Helmke trumtest: Klass 1
- Ytresistivitet ASTM D257
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumsoveraller |
| Storlek | Liten |
| Kön | Unisex |
| Material | Polyeten, non-woven polypropenlaminat |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk på baksidan |
| Ankel stil | Öppna |
| Manschettstil | Täckt resår |
| Hals stil | Med huva |
| Visa mer |