Läs mer
Isofield™ Steridon steril renrumsoverall med huva och integrerad ansiktsmask - kompatibel med klass A/B
Description
- Steril renrumsoverall med huva och integrerad ansiktsmask
- Latexfritt, inneslutet och elastiskt ansikte, handleder och vrister
- Ergo-fit design på rygg och axlar ger större rörelseomfång
- Integrerad ansiktsmask med ett styrt fästsystem för att underlätta påtagning och säker passform
- Aseptiskt presenterad veck
- Färgkodade vänster och höger innerflikar för att underlätta påklädning
- Avtagbara yttre flikar vid dragkedjan för att säkerställa att det sterila fältet bibehålls
- Validerad för sterilitet med röntgen
- Sterility Assurance Level (SAL) 10-6
Överensstämmelse med teknisk och dokumentation
- COA, COC, COI Tillgänglig för nedladdning online
- QR-kod på kartonger möjliggör omedelbar dokumenthämtning
- Genomträngning av vätskor och gaser genom skyddskläder under förhållanden med kontinuerlig kontakt ASTM F739-20
- Beständighet hos material som används i skyddskläder mot penetrering av syntetiskt blod ISO 16603:2004
- Viralt penetrationstest (vätskeutmaning: Bacteriophage Phi-X174) ISO 16604:2004
- Materialbeständighet mot våt bakteriepenetrering ISO 22610
- Motståndskraft mot penetration av biologiskt förorenade aerosoler ISO 22611
- Resistens mot torr mikrobiell penetration ISO 22612
- Basvikt ASTM D3776
- Torr Mullen Burst Strength TAPPI T403
- Grab Dragstyrka CD ASTM D5034
- Grab Dragstyrka MD ASTM D5034
- Trapezoid Tear MD ASTM D5733-95
- Wet Peel CD (inre/yttre) ASTM F904-98
- Hydrostatiskt huvud (med skärm) AATCC 127
- Moisture Vapor Transmission Rate (MVTR) ASTM E96 Procedur D
- Static Decay MD/CD WSP 40.2
- Sterilitetsvalidering SV ISO 11137 del 2: 2015
- Partikelrenlighet– Helmke trumtest: Klass 1
- Ytresistivitet ASTM D257
Spécification
Spécification
| Produkttyp | Renrums-overaller |
| Storlek | 2X-liten |
| Kön | Unisex |
| Material | Polyeten, non-woven polypropenlaminat |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk på baksidan |
| Ankel stil | Öppna |
| Manschettstil | Täckt resår |
| Hals stil | Med huva |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?