Läs mer
Eppendorf™ Tubes™ med skruvlock 5,0 mL - Mikrorör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17670006 Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. 17670006
Brand: Eppendorf™ 0030113500
Bara null kvar
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Eppendorf Tubes™ med skruvlock är ditt idealiska val när du arbetar med medelstora provvolymer (0,5 - 5,0 ml). SafeCode-varianter förbättrar providentifieringen, medan BioBased-alternativet, tillverkat med förnybara resurser, ger ett miljövänligt alternativ utan att kompromissa med prestanda.
BioBased (gjord av biobaserat material) variant hjälper till att minska förbrukningsvaror-relaterade koldioxidavtryck i labbet. De biobaserade rören har identiska materialegenskaper och tekniska specifikationer som våra icke-Biobaserade rör.
  • Säkerställer läckagefri förvaring och skyddar provets integritet.
  • Lämplig för ett brett utbud av laboratorieuppgifter, vilket ökar flexibiliteten.
  • Högkvalitativa material för långvarig, robust prestanda.
  • Tydliga, synliga graderingar för snabb volymbedömning.
  • Underlättar optimal provåtervinning och effektiv centrifugering.
  • Finns i Eppendorf Kvalitet, PCR Clean, Steril/Pyrogen-/DNas-/RNas-/Human och bakteriell DNA-free , och Forensic DNA Grade-kvalitet för testad renhet.
  • Alternativet 2D Datamatrix (SafeCode) har 2-nivåkodning för säker providentifiering.
  • ECC200 felkorrigeringsfunktion möjliggör säker kodläsning med upp till 25 % skadade koder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certifikat och efterlevnad Steril, pyrogen-, DNas-, RNas-, human och bakteriell DNA-free
Stängningsmaterial HDPE
Färg Färglös
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Material Polypropen
Inkluderar Mikrorör med 2D Datamatrix Code (SafeCode)
Antal per förpackning 100/Pk.
Förpackning 200 rör (2 påsar x 100 rör)
Kvantitet 200 Pk.
Sterilitet Sterila
RNase fri Ja
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Form Cylindrisk
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Skruvlock
UV-beständighet Ja
Diameter (metrisk) 17 mm
Graderad Ja
Produkttyp Provrör
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt