Läs mer
Texwipe™ Steril 70% isopropanol
Produktkod. 15752406 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Kvantitet:
16 oz.
1 gal.
Behållartyp:
Flaska
Trigger sprayflaska
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Behållartyp Förpackningsstorlek
15752406 16 oz. Trigger sprayflaska Paket med 12
15762406 1 gal. Flaska Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15752406 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer TX3270
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4810.00 SEK
    2514.36 SEK / Paket med 12
    Save 2295.64 SEK
    47% Av
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller
Intyg om bearbetning, analys och efterlevnad
Avdunstar med extremt låga rester
Steril lösning innehåller 70 volymprocent USP kvalitet isopropylalkohol med 30% USP renat vatten. Lösningen filtreras μ0,2 m, fylls i rengjorda behållare, förpackas dubbelpåsar och förpackas i förseglad polypåsfoder och gammastrålas till en sterilitetsnivå av 10-6 .
  • Avdunstar med extremt låga rester
  • Eliminerar kostnader för blandning, filtrering, sterilisering, bearbetning och kvalitetskontroll av egen tillverkning av sterila alkohol/vattenblandningar
  • Varje behållare är partikodad med ett utgångsdatum
Specifikationer
Form Vätska
Sterilitet Sterila
Utseende Klart
Certifikat och efterlevnad USP
Sammansättning 70 % USP Isopropylalkohol och 30 % USP Renat vatten
Koncentration 70%
Behållartyp Trigger sprayflaska
Filtrerade 0,2μ m
För användning med (applikation) Ytrengöring, brett ner för att passera igenom till kontrollerade miljöer, eliminerar blandning, filtrering, sterilisering, bearbetning och kvalitetskontroll av egen tillverkning av sterila alkohol/vattenblandningar
Inkluderar Intyg om bearbetning, analys och efterlevnad
Kvantitet 16 oz.