Läs mer
Texwipe™ Steril 70% isopropanol
Produktkod. 15762406 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Kvantitet:
16 oz.
1 gal.
Behållartyp:
Bottle
Trigger sprayflaska
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Behållartyp unitSize
15762406 1 gal. Bottle Paket med 4
15752406 16 oz. Trigger sprayflaska Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15762406 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer TX3290
Innehåller
Intyg om bearbetning, analys och efterlevnad
Avdunstar med extremt låga rester
Steril lösning innehåller 70 volymprocent USP kvalitet isopropylalkohol med 30% USP renat vatten. Lösningen filtreras μ0,2 m, fylls i rengjorda behållare, förpackas dubbelpåsar och förpackas i förseglad polypåsfoder och gammastrålas till en sterilitetsnivå av 10-6 .
  • Avdunstar med extremt låga rester
  • Eliminerar kostnader för blandning, filtrering, sterilisering, bearbetning och kvalitetskontroll av egen tillverkning av sterila alkohol/vattenblandningar
  • Varje behållare är partikodad med ett utgångsdatum
Specifikationer
Form Vätska
Sterilitet Sterila
Certifikat och efterlevnad USP
Sammansättning 70 % USP Isopropylalkohol och 30 % USP Renat vatten
Koncentration 70%
Behållartyp Bottle
Filtrerade 0,2μ m
För användning med (applikation) Ytrengöring, brett ner för att passera igenom till kontrollerade miljöer, eliminerar blandning, filtrering, sterilisering, bearbetning och kvalitetskontroll av egen tillverkning av sterila alkohol/vattenblandningar
Inkluderar Intyg om bearbetning, analys och efterlevnad
Kvantitet 1 gal.
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • texwipe 70% isopropyl alcohol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P403-Förvaras på väl ventilerad plats.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: isopropyl alcohol