Läs mer
Texwipe™ Steril 70% isopropanol
Produktkod. p-2912509 Handla allt Texwipe Produkter
Volym (engelska):
16 oz.
1 gal.
Behållartyp:
Trigger sprayflaska
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 4
Produktkod. 15752406
Brand: Texwipe™ TX3270
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Intyg om bearbetning, analys och efterlevnad
Avdunstar med extremt låga rester
Steril lösning innehåller 70 volymprocent USP kvalitet isopropylalkohol med 30% USP renat vatten. Lösningen filtreras μ0,2 m, fylls i rengjorda behållare, förpackas dubbelpåsar och förpackas i förseglad polypåsfoder och gammastrålas till en sterilitetsnivå av 10-6 .
  • Avdunstar med extremt låga rester
  • Eliminerar kostnader för blandning, filtrering, sterilisering, bearbetning och kvalitetskontroll av egen tillverkning av sterila alkohol/vattenblandningar
  • Varje behållare är partikodad med ett utgångsdatum
Specifikationer
Form Vätska
Sterilitet Sterila
Utseende Klart
Certifikat och efterlevnad USP
Sammansättning 70 % USP Isopropylalkohol och 30 % USP Renat vatten
Koncentration 70%
Behållartyp Trigger sprayflaska
Filtrerade 0,2μ m
För användning med (applikation) Ytrengöring, brett ner för att passera igenom till kontrollerade miljöer, eliminerar blandning, filtrering, sterilisering, bearbetning och kvalitetskontroll av egen tillverkning av sterila alkohol/vattenblandningar
Inkluderar Intyg om bearbetning, analys och efterlevnad
Volym (engelska) 16 oz.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: isopropyl alcohol