Läs mer
AGMA Sterilt alkaliskt tvättmedel
Produktkod. 30066750
Change view
Behållartyp:
Flaska med lock
Triggerspray
Kvantitet:
6 x 900 ml
2 x 5 l
15 x 1 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Behållartyp Kvantitet
30066750 Flaska med lock 2 x 5 l
30066732 Triggerspray 6 x 900 ml
30066729 Flaska med lock 15 x 1 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30066750 Leverantör AGMA Leverantörsnummer 0092
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1725.00 SEK
    1474.61 SEK / Paket med 2
    Save 250.39 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Skydda dina renrum med ett mycket effektivt, djuprengörande sterilt alkaliskt tvättmedel
Steril alkalisk tvättmedel tar effektivt bort envisa föroreningar före desinfektion, inklusive synlig smutsning eller rester från tidigare desinfektionsbehandlingar.
Med ett pH på 12 är det mycket effektivt för att bryta ner proteiner, vilket gör det perfekt för det första steget i att städa upp spill eller för inledande rengöringar av nya renrum i tillverkningen.
  • Ett pH på 12 är idealiskt för djuprengöringar och rengöring med hög proteinbelastning.
  • Särskilt effektiv mot proteinrika och organiska rester.
  • Tar bort ansamlingar som neutrala eller sura rengöringsmedel kanske inte har.
  • Låg skumbildning
  • Lämnar inga betydande rester.
  • Tillverkad med WFI-vatten.
  • Tillverkad i renrum av klass C/D.
  • Kvalitetsledning certifierad enligt BS EN ISO 9001:2015.
  • Tillverkad enligt cGMP-riktlinjerna.
  • Fullt spårbar med stödjande analys.
  • Finns i 1 L och 5 L korkflaskor samt 900 ml triggerflaskor
  • Våtservetter impregnerade i en miljö av klass C
  • Blandat med WFI-kvalitetsvatten för att säkerställa en låg endotoxinnivå
  • 2 års oöppnad hållbarhet
  • Certifiering tillgänglig för full spårbarhet Finns i olika format för att passa dina SOP:er
  • 500 ml och 900 ml avtryckarsprayer för att underlätta användning för operatörer
  • Bekväm 1 L eller 5 L vätska för dosering av torrservetter eller användning i moppsystem
Specifikationer
Produkttyp Sterilt alkaliskt tvättmedel i WFI
Färgkodad Nej
Form Vätska
pH 11,5 till 12,5
Doft Oparfymerad
Sterilitet Sterila
Utseende Färglös
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Klart
Behållartyp Flaska med lock
Disponibel Begränsad användning
Filtrerade Filtrerade
Brännbar Nej
För användning med (applikation) Renrum och/eller kontrollerade miljöer som omfattas av dina strategier för kontamineringskontroll
Förpackning Individuellt dubbelpåsad
Kvantitet 2 x 5 l
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Sterile Alkaline Detergent
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Precautionary Statement
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL