Läs mer
Texwipe™ Steril AlphaSat™ Alphawipe™ Torkare förvättade med 70 % IPA
Produktkod. 17727444 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Mått (L x B):
4 x 4 tum.
Produktkod. Mått (L x B)
17727444 4 x 4 tum.
1 options
Produktkod. 17727444 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer STX1034
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4621.80 SEK
    4071.93 SEK / Paket med 400
    Save 549.87 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-02-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av 100 % polyestermaterial med skuren kant, renrumstvättad.
  • En högabsorberande torkare idealisk för spillkontroll, rengöring och applicering av lösning.
  • Renrum tvättat och förpackat ger ultralåga nivåer av joner och icke-flyktiga rester.
  • Designad för användning på abrasiva ytor. Denna torkare kommer inte lätt att haka eller nöta och släppa ut partiklar och fibrer i processen eller miljön.
  • Utmärkt kemisk resistens för kompatibilitet med en mängd olika lösningar.
  • Möter USP < 797> och USP < 800> torkarkrav.
  • Autoklavsäker (torrtork).
  • AlphaSat™ produkter är förvåta med 0,2μ m filtrerad 70 % IPA / 30 % DIW eller 6 % IPA / 94 % DIW för enkel användning.
  • AlphaSat™ torkare ger en konsekvent, optimerad rengöringseffektivitet med repeterbara våtnivåer av VOC.
  • AlphaSat™ förvåtade torkare är förpackade i lättanvända, återförslutbara glidpåsar, vilket minskar lösningens avdunstning som bevarar den jämna fuktighetsnivån för torkaren.
  • Individuellt partikodad för enkel spårbarhet och kvalitetskontroll.
Specifikationer
Produkttyp Torkare
Längd (engelska) 4 tum
Längd (metrisk) 10 cm
Bredd (engelska) 4 tum
Bredd (metrisk) 10 cm
Material Polyester
Mått (L x B) 4 x 4 tum.
För användning med (applikation) Torka och rengöra ytor, utrustning och delar
Sterilitet Sterila
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • X400 Sterile AlphaSat 10X10CM Alphawipe Wipers Pre -Wetted With 70% IPA
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropanol