Läs mer
Greiner Bio-One Sterila aspirerande pipetter, 2 ml
Produktkod. 10763934
Change view
Volym (metrisk):
2 mL
Produktkod. Volym (metrisk)
10763934 2 mL
1 options
Produktkod. 10763934 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 710183
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2505.00 SEK
    2232.26 SEK / Paket med 1000
    Save 272.74 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Droppfri pipettering med maximal noggrannhet.
  • Fri från detekterbar DNas, RNase, mänskligt DNANon-pyrogent, icke-cytotoxiskt
  • Hög optisk skärpa, maximal noggrannhet
  • Tydlig, lättläslig examen
  • Färgad vertikal Schellbach rand gör det betydligt lättare att läsa av volu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Fri från detekterbar DNase/RNase, mänskligt DNA och pyrogener. Innehållet är icke-cytotoxiskt.
Beskrivning Aspiration – utan syntetiskt filter
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Graderad Nej
Förpackningstyp Individuellt inslagen i papper/plastförpackning
Volym (metrisk) 2 mL
Disponibel För engångsbruk