Läs mer
Nitritex™ Steril BioClean-D™ Laboratorierock för engångsbruk
Beskrivning
Engångsbruk erbjuder utmärkt komfort och skydd. Den sterila BioClean-D™ Laboratorierock för engångsbruk har dubbfästen, en bakre ventil och tre fickor. Steriliserad av gammastrålning.
- Tryckknappar, öppen manschett& ventil bak och tre fickor
- Exceptionell komfort och skydd
- Engångsplagg för engångsbruk
- Noggrant undersökt, designat& konstruerad
- Kompatibel för användning i ISO Klass 4 renrum
- Låg ludd& hållbar
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | Liten |
| Kön | Unisex |
| Material | CleanTough Tyg |
| Färg | Vitt |
| Förslutningstyp | Knappar |
| Manschettstil | Öppna |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Sterilitet | Sterila |
| Motstånd | Kemikalier, Statisk |
| Antal fickor | 3 |
| Visa mer |