Läs mer
Nitritex™ Steril BioClean-D™ Laboratorierock för engångsbruk
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Storlek (metrisk) bröst:
1066,8 till 1143 mm
1143 till 1219,2 mm
838,2 till 914,4 mm
914,4 till 990,6 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Beskrivning
Engångsbruk erbjuder utmärkt komfort och skydd. Den sterila BioClean-D™ Laboratorierock för engångsbruk har dubbfästen, en bakre ventil och tre fickor. Steriliserad av gammastrålning.
- Tryckknappar, öppen manschett& ventil bak och tre fickor
- Exceptionell komfort och skydd
- Engångsplagg för engångsbruk
- Noggrant undersökt, designat& konstruerad
- Kompatibel för användning i ISO Klass 4 renrum
- Låg ludd& hållbar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Labbrock |
| Storlek | Betydande |
| Material | CleanTough Tyg |
| Färg | Vitt |
| Manschettstil | Öppna |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Sterila |
| Antal fickor | 3 |
| Storlek (metrisk) bröst | 914,4 till 990,6 mm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, ISO 11137-1:2006 |
| Visa mer |