Läs mer
Nitritex™ Steril BioClean-D™ Laboratorierock för engångsbruk
Produktkod. 15248298
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Storlek (metrisk) bröst:
1066,8 till 1143 mm
1143 till 1219,2 mm
838,2 till 914,4 mm
914,4 till 990,6 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Storlek (metrisk) bröst unitSize
15248298 X-large 1066,8 till 1143 mm Paket med 30
15218298 Liten 838,2 till 914,4 mm Paket med 30
15258298 2X-large 1143 till 1219,2 mm Paket med 30
15238298 Betydande 914,4 till 990,6 mm Paket med 30
15228298 Intermediär 838,2 till 914,4 mm Paket med 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15248298 Leverantör Nitritex™ Leverantörsnummer SBDLCXL
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Engångsbruk erbjuder utmärkt komfort och skydd. Den sterila BioClean-D™ Laboratorierock för engångsbruk har dubbfästen, en bakre ventil och tre fickor. Steriliserad av gammastrålning.
  • Tryckknappar, öppen manschett& ventil bak och tre fickor
  • Exceptionell komfort och skydd
  • Engångsplagg för engångsbruk
  • Noggrant undersökt, designat& konstruerad
  • Kompatibel för användning i ISO Klass 4 renrum
  • Låg ludd& hållbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Labbrock
Storlek X-large
Material CleanTough Tyg
Färg Vitt
Manschettstil Öppna
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Sterila
Antal fickor 3
Storlek (metrisk) bröst 1066,8 till 1143 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, ISO 11137-1:2006
Förpackningstyp Ett stycke per förseglad inre PE-påse; en innerpåse per förseglad yttre PE-påse; 30 ytterpåsar per fodrad kartong (30 stycken)
Konstruktion Spunbond polypropen