Läs mer
Nitritex™ Steril BioClean-D™ Laboratorierock för engångsbruk
Produktkod. 15258298
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Storlek (metrisk) bröst:
1066,8 till 1143 mm
1143 till 1219,2 mm
838,2 till 914,4 mm
914,4 till 990,6 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Storlek (metrisk) bröst Förpackningsstorlek
15258298 2X-large 1143 till 1219,2 mm Paket med 30
15218298 Liten 838,2 till 914,4 mm Paket med 30
15238298 Betydande 914,4 till 990,6 mm Paket med 30
15228298 Intermediär 838,2 till 914,4 mm Paket med 30
15248298 X-large 1066,8 till 1143 mm Paket med 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15258298 Leverantör Nitritex™ Leverantörsnummer SBDLC2XL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4242.00 SEK
    2861.92 SEK / Paket med 30
    Save 1380.08 SEK
    32% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 27-11-2026
Engångsbruk erbjuder utmärkt komfort och skydd. Den sterila BioClean-D™ Laboratorierock för engångsbruk har dubbfästen, en bakre ventil och tre fickor. Steriliserad av gammastrålning.
  • Tryckknappar, öppen manschett& ventil bak och tre fickor
  • Exceptionell komfort och skydd
  • Engångsplagg för engångsbruk
  • Noggrant undersökt, designat& konstruerad
  • Kompatibel för användning i ISO Klass 4 renrum
  • Låg ludd& hållbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek 2X-large
Kön Unisex
Material CleanTough Tyg
Färg Vitt
Förslutningstyp Knappar
Manschettstil Öppna
Disponibel För engångsbruk
Sterilitet Sterila
Motstånd Kemikalier, Statisk
Antal fickor 3
Storlek (engelska) Bröst 45 till 48 tum.
Storlek (metrisk) bröst 1143 till 1219,2 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, ISO 11137-1:2006
Förpackningstyp Ett stycke per förseglad inre PE-påse; en innerpåse per förseglad yttre PE-påse; 30 ytterpåsar per fodrad kartong (30 stycken)
Längd (engelska) 6 fot 2 tum - 6 fot 4 tum
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.