Läs mer
Keystone Cleanroom Products Sterilt vagnsskydd, gjort med Tyvek™, med dragkedjor på båda sidor i två hörn
Produktkod. 18298394 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
26 x 26 x 50 tum
32 x 22 x 44 tum
64 x 24 x 60 tum
74 x 26 x 60 tum
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H)
18298394 32 x 22 x 44 tum
18288394 26 x 26 x 50 tum
17778467 64 x 24 x 60 tum
17748477 74 x 26 x 60 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 18298394 Leverantör Keystone Cleanroom Products Leverantörsnummer SCOVTVK322244Z2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53485.00 SEK
    43490.04 SEK / Paket med 50
    Save 9994.96 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-06-2027
Sterile Equipment Cover är utformat för att skydda ren farmaceutisk utrustning från miljö- och produktkorskontaminering.
  • Validerat till en sterilitetsgarantinivå (SAL) på 10−6
  • Varje omslag är individuellt plastpåsat och märkt med ett partinummer och utgångsdatum för fullständig spårbarhet
  • Tillverkad av andningsbart, hydrofobt Tyvek™ tyg
  • Motstår rivningar, stickningar och partiklar samtidigt som den bibehåller utmärkta barriäregenskaper
  • Fullt anpassningsbart för att möta specifika applikationsbehov – kåpor kan specialtillverkas med eller utan resår, dragkedjor, tryckknappar, genomskinliga fönsterpaneler eller ID-fickor
  • Tillverkad och förpackad i ett certifierat ISO renrum
  • Intyg om sterilitet och överensstämmelse ingår med varje leverans
  • Tillverkad i USA
Specifikationer
Produkttyp Omslag
Färg Vitt
Mått (L x B x H) 32 x 22 x 44 tum
För användning med (applikation) Skyddsutrustning