Läs mer
Microspec™ Sterila Cribbar-provflaskor (Volym: 500mL)
Keps färg:
Blått
Grön
Vitt
White
Koncentration:
18mg/L när den är full
18mg/L when full
Odoserad
Undosed
Tillsats:
EDTA
Natriumtiosulfat
Sodium Thiosulphate
Färg:
Genomskinligt
Green
Förpackningsstorlek:
Paket med 84
Beskrivning
- För provtagning, drickbarhetstestning, Legionella spp, patogena arter och indikatorarter
- Squat-flaskor som underlättar provtagning från låga dräneringspunkter
- Har halsar med bred diameter för enkel provtagning och pipettering
- Kepsar är manipuleringssäkra
- Stabil på bänk
- Rektangulär för att göra det mesta av begränsat lagringsutrymme
- Squat-flaska för enkel provtagning
- Bred hals för enkel provtagning och pipettering
- Off-centrerad hals för att underlätta provtagning av nära passande uttag
- Inkluderar etikett för märkning
Specifikationer
Specifikationer
| ATCC® | Ja |
| Keps färg | Blått |
| Kepstyp | Skruva |
| Färg | Genomskinligt |
| Koncentration | 18mg/L när den är full |
| Innehåll och lagring | Rumstemperatur |
| Tillsats | Natriumtiosulfat |
| Upptäcker | Mikroorganismer |
| Formatera | Disponibel |
| Tillverkningsursprung | Storbritannien |
| Visa mer |