Läs mer
Microspec™ Sterila Cribbar-provflaskor (Volym: 500mL)
Produktkod. 15772155
Keps färg:
Blått
Grön
Vitt
White
Koncentration:
18mg/L när den är full
18mg/L when full
Odoserad
Undosed
Tillsats:
EDTA
Natriumtiosulfat
Sodium Thiosulphate
Färg:
Genomskinligt
Green
Förpackningsstorlek:
Paket med 84
Produktkod. 15772155
Brand: Microspec™ Q7
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Används för provtagning, drickbarhetstestning, screening av patogena bakterier
  • For sampling, potability testing, Legionella spp, pathogenic and indicator species
  • Squat bottles facilitating easy sampling from low drain points
  • Features wide diameter necks for ease of sampling and pipetting
  • Caps are tamper evident
  • Stable on bench
  • Rectangular to make most of limited storage space
  • Squat Bottle for ease of sampling
  • Wide neck for ease of sampling and pipetting
  • Off-centre neck to aid sampling close fitting outlets
  • Includes label for marking
Specifikationer
ATCC® Yes
Keps färg White
Kepstyp Screw
Färg Green
Koncentration 18mg/L when full
Innehåll och lagring Room Temperature
Tillsats EDTA
Upptäcker Microorganisms
Formatera Disposable
Tillverkningsursprung United Kingdom
Produkttyp Microbiology Sampling Bottles with Label
Sterilitet Sterile
Fyll volym 500 mL
Fyll vikt 538g
För användning med (applikation) Sampling
Manuell/automatiserad Yes
Material Polypropylene
Antal per förpackning 84
Kvantitet 500 mL
Provtyp Water
Bredd (engelska) 2.76 in.
Bredd (metrisk) 70 mm
Höjd (engelska) 4.92 in.
Höjd (metrisk) 125 mm
Vikt (engelska) 1.34 oz.
Vikt (metrisk) 38 g