Läs mer
Contec™ Steril CyChlor
BIOPHARMA
Produktkod. 15969875 Handla allt Contec Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 l
5 l
Förpackningsstorlek:
2 flaskor
6 flaskor
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15969875 5 l 2 flaskor
15959875 1 l 6 flaskor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15969875 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer SBC500CC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2135.00 SEK
    1883.48 SEK / Paket med 2
    Save 251.52 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Levereras färdig att använda och är effektiv mot bakterier och jästsvampar på 3 minuter. Contec™ Sterile CyChlor Solution är ett nytt brett spektrum desinfektionsmedel designat för daglig användning.
  • Bredspektrumeffektivitet på 3 minuter sparar tid på biologisk dekontaminering
  • Filtreras till 0,2 mikron och fylls i en miljö av grad A för att säkerställa att produkten är fri från kontaminering och partiklar
  • Lämplig för renrum av klass A och B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Desinfektionsmedel
Form Vätska
pH 3 till 6
Sterilitet Sterila
Utseende Färglös
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad Renrum av klass A och B
Färg Klart
Sammansättning Vätska
Behållartyp Lockad behållare
Disponibel Begränsad användning
Filtrerade Filtrerade
Brännbar Nej
Kvantitet 2/Cs.
Volym (metrisk) 5 l