Läs mer
Contec™ Steril CyChlor
BIOPHARMA
Product Code. p-7147930 Shop All Contec Products
Change view
Click to view available options
Volym (metrisk):
1 l
5 l
Unit Size:
2 flaskor
6 flaskor
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volym (metrisk) Unit Size
15959875 1 l 6 flaskor
15969875 5 l 2 flaskor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15959875 Supplier Contec™ Supplier No. SBC100CC
Levereras färdig att använda och är effektiv mot bakterier och jästsvampar på 3 minuter. Contec™ Sterile CyChlor Solution är ett nytt brett spektrum desinfektionsmedel designat för daglig användning.
  • Bredspektrumeffektivitet på 3 minuter sparar tid på biologisk dekontaminering
  • Filtreras till 0,2 mikron och fylls i en miljö av grad A för att säkerställa att produkten är fri från kontaminering och partiklar
  • Lämplig för renrum av klass A och B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Desinfektionsmedel
Form Vätska
pH 3 till 6
Sterilitet Sterila
Utseende Färglös
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad Renrum av klass A och B
Färg Klart
Sammansättning Vätska
Behållartyp Lockad behållare
Disponibel Begränsad användning
Filtrerade Filtrerade
Brännbar Nej
Kvantitet 6/Cs.
Volym (metrisk) 1 l