Läs mer
Contec™ Steril CyChlor med triggerspray
BIOPHARMA
Produktkod. 15979875 Handla allt Contec Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 l
Förpackningsstorlek:
6 flaskor
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15979875 1 l 6 flaskor
1 options
Produktkod. 15979875 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer SBT100CC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2619.08 SEK
    1747.67 SEK / Paket med 6
    Save 871.41 SEK
    33% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Levereras färdig att använda och är effektiv mot bakterier och jästsvampar på 3 minuter. Contec™ Sterile CyChlor Solution är ett nytt brett spektrum desinfektionsmedel designat för daglig användning.
  • Bredspektrumeffektivitet på 3 minuter sparar tid på biologisk dekontaminering
  • Filtreras till 0,2 mikron och fylls i en miljö av grad A för att säkerställa att produkten är fri från kontaminering och partiklar
  • Lämplig för renrum av klass A och B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Tvättmedel med renat vatten
Form Flytande spray
pH 3 till 6
Sterilitet Sterila
Utseende Färglös
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad Renrum av klass A och B
Färg Klart
Sammansättning Vätska
Behållartyp Trigger sprayflaska
Disponibel Begränsad användning
Kvantitet 6/Cs.
Volym (engelska) 0,3 gal.
Volym (metrisk) 1 l