Läs mer
Fisherbrand™ Sterila serologiska standardpipetter för engångsbruk
Produktkod. 11809670 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Examen:
0.01 mL
0.1 mL
0.10 mL
0.2 mL
0.5 mL
Tipsstil:
Standard
Tolerans:
±0,02 ml
±0,04 ml
±0,1 ml
±0,2 ml
±0,5 ml
±1 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 200
Paket med 500
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Examen Tipsstil Tolerans Förpackningsstorlek
11809670 10 mL 0.1 mL Standard ±0,2 ml Paket med 500
11879660 1 mL 0.01 mL Standard ±0,02 ml Paket med 1000
11889660 2 mL 0.01 mL Standard ±0,04 ml Paket med 500
11899660 5 mL 0.10 mL Standard ±0,1 ml Paket med 500
11819670 25 mL 0.2 mL Standard ±0,5 ml Paket med 200
11829670 50 mL 0.5 mL Standard ±1 ml Paket med 100
10421645 50 mL 0.5 mL Standard ±1 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11809670
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1670.00 SEK
    1057.34 SEK / Paket med 500
    Save 612.66 SEK
    36% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pipett av polystyren med negativ gradering i alla storlekar
Fisherbrand™ Sterila serologiska standardpipetter för engångsbruk har en standardspets. Polystyrenkonstruktion, med negativa graderingar i alla storlekar. Auktoriserad ASTM E934, ASTM E1380-kompatibel.
  • Stigande och fallande gradering på alla storlekar utom 1 och 2 ml
  • Sterila och icke-vätbara pipetter
  • Erbjud en tolerans för± 2% vid full volym och har plug-in munände
  • Utan förstoringsrand
  • Återvinningsbar ytterförpackning
  • Bulkpackad
  • Varje pipettlot testas för sterilitet, noggrannhet och endotoxinnivå
Certifikat
Certifierad icke-pyrogen med en endotoxinnivå mindre än 0,5 EU/ml efter USP XXII bakteriellt endotoxintest (85); DNas/RNas-fri; BSE/TSE-fri
Uppfyllande
Designad från ASTM™ E 934; överensstämma med ASTM E 1380 för färgkodning. Kalibrerad för att leverera/blåsa ut
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Att leverera/blåsa ut
Certifikat och efterlevnad ASTM E934, ASTM E1380; DNas/RNas-fri; BSE/TSE-fri
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Graderad Ja
Examen 0.1 mL
Negativa examen 3 mL
Kvantitet 50/Pk., 500/Cs.
Tipsstil Standard
Tolerans ±0,2 ml
Förpackningstyp Slumpmässig
Volym (engelska) 0,33 oz.
Färg Orange
Volym (metrisk) 10 mL
Typ Serologisk pipett
Disponibel Engångsbruk