Läs mer
Fisherbrand™ Sterila serologiska standardpipetter för engångsbruk
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
Fisherbrand™ Sterila serologiska standardpipetter för engångsbruk har en standardspets. Polystyrenkonstruktion, med negativa graderingar i alla storlekar. Auktoriserad ASTM E934, ASTM E1380-kompatibel.
- Stigande och fallande gradering på alla storlekar utom 1 och 2 ml
- Sterila och icke-vätbara pipetter
- Erbjud en tolerans för± 2% vid full volym och har plug-in munände
- Utan förstoringsrand
- Återvinningsbar ytterförpackning
- Bulkpackad
- Varje pipettlot testas för sterilitet, noggrannhet och endotoxinnivå
Certifikat
Certifierad icke-pyrogen med en endotoxinnivå mindre än 0,5 EU/ml efter USP XXII bakteriellt endotoxintest (85); DNas/RNas-fri; BSE/TSE-fri
Uppfyllande
Designad från ASTM™ E 934; överensstämma med ASTM E 1380 för färgkodning. Kalibrerad för att leverera/blåsa ut
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM E934, ASTM E1380; DNas/RNas-fri; BSE/TSE-fri |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| Graderad | Ja |
| Examen | 0.5 mL |
| Negativa examen | 9 mL |
| Kvantitet | 100/Cs., 25/Pk., 4 Packs/Cs. |
| Tipsstil | Standard |
| Tolerans | ±1 ml |
| Förpackningstyp | Slumpmässig |
| Visa mer |