Description
Fisherbrand™ Sterila serologiska standardpipetter för engångsbruk har en standardspets. Polystyrenkonstruktion, med negativa graderingar i alla storlekar. Auktoriserad ASTM E934, ASTM E1380-kompatibel.
- Stigande och fallande gradering på alla storlekar utom 1 och 2 ml
- Sterila och icke-vätbara pipetter
- Erbjud en tolerans för± 2% vid full volym och har plug-in munände
- Utan förstoringsrand
- Återvinningsbar ytterförpackning
- Bulkpackad
- Varje pipettlot testas för sterilitet, noggrannhet och endotoxinnivå
Certifications
Certifierad icke-pyrogen med en endotoxinnivå mindre än 0,5 EU/ml efter USP XXII bakteriellt endotoxintest (85); DNas/RNas-fri; BSE/TSE-fri
Compliance
Designad från ASTM™ E 934; överensstämma med ASTM E 1380 för färgkodning. Kalibrerad för att leverera/blåsa ut
Specifications
Specifications
| Kalibrering | Att leverera/blåsa ut |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM E934, ASTM E1380; DNas/RNas-fri; BSE/TSE-fri |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| Graderad | Ja |
| Examen | 0.01 mL |
| Negativa examen | 0.4 mL |
| Kvantitet | 1000/Cs., 50/Pk., 20 Packs/Cs. |
| Tipsstil | Standard |
| Tolerans | ±0,02 ml |
| Show More |