Läs mer
Fisherbrand™ Sterila serologiska standardpipetter för engångsbruk
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-163547 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Examen:
0.01 mL
0.1 mL
0.10 mL
0.2 mL
0.5 mL
Tipsstil:
Standard
Tolerans:
±0,02 ml
±0,04 ml
±0,1 ml
±0,2 ml
±0,5 ml
±1 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 200
Paket med 500
Varje
Produktkod. 11879660
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pipett av polystyren med negativ gradering i alla storlekar
Fisherbrand™ Sterila serologiska standardpipetter för engångsbruk har en standardspets. Polystyrenkonstruktion, med negativa graderingar i alla storlekar. Auktoriserad ASTM E934, ASTM E1380-kompatibel.
  • Stigande och fallande gradering på alla storlekar utom 1 och 2 ml
  • Sterila och icke-vätbara pipetter
  • Erbjud en tolerans för± 2% vid full volym och har plug-in munände
  • Utan förstoringsrand
  • Återvinningsbar ytterförpackning
  • Bulkpackad
  • Varje pipettlot testas för sterilitet, noggrannhet och endotoxinnivå
Certifikat
Certifierad icke-pyrogen med en endotoxinnivå mindre än 0,5 EU/ml efter USP XXII bakteriellt endotoxintest (85); DNas/RNas-fri; BSE/TSE-fri
Uppfyllande
Designad från ASTM™ E 934; överensstämma med ASTM E 1380 för färgkodning. Kalibrerad för att leverera/blåsa ut
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Att leverera/blåsa ut
Certifikat och efterlevnad ASTM E934, ASTM E1380; DNas/RNas-fri; BSE/TSE-fri
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Graderad Ja
Examen 0.01 mL
Negativa examen 0.4 mL
Kvantitet 1000/Cs., 50/Pk., 20 Packs/Cs.
Tipsstil Standard
Tolerans ±0,02 ml
Förpackningstyp Slumpmässig
Färg Gult
Volym (metrisk) 1 mL
Typ Serologisk pipett
Disponibel Engångsbruk