Beskrivning
Designad för att upprätthålla integriteten för både provinsamling och provtransport till labbet.
- Tillverkad av 100 % spunnen bomull av USP-kvalitet eller 100 % spunnen polyester av USP-kvalitet
- Svabbar fästs säkert till ett flexibelt polystyrenskaft med ett vattenbaserat lim
- 155 mm (6,1 tum) långa pinnar ger åtkomst till svåråtkomliga provtagningsplatser
- Medicinsk kvalitet LDPE gjuten lock håller säkert handtaget för säkerhet och sterilitet under provtagning
- En manipuleringssäker försegling säkerställer sterilitet vid användningsstället
- 1 mm tjockt polypropenrör av medicinsk kvalitet med sömlös formgjuten design med rund botten
- Lockringar säkerställer tät förslutning och skyddar mot kontaminering under transport
- Förpackning märkt för global användning
- Gamma bestrålat till en Sterility Assurance Level på 10-6 i enlighet med ANSI/AAMI/ISO 11137
- Partikod och utgångsdatum tydligt markerade på varje tub
- Intyg om bestrålning och överensstämmelse som bifogas varje fall bekräftar att bestrålningsdosen uppfyller specifikationerna
Beställningsinfo
1 bomullspinne/rör; 100 rör/låda; 5 lådor/fodral
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om bestrålning och överensstämmelse |
| För användning med (applikation) | Diagnostisk provtagning, Miljöövervakning, DNA-provtagning, Ytprovtagning |
| Färg på handtag | Vitt |
| Produkttyp | Renrumspinn |
| Längd (engelska) Huvud | 0,669 tum. |
| Längd (engelska) Handtag | 5,276 tum. |
| Längd (metriskt) handtag | 134 mm |
| Längd (metrisk) huvud | 17 mm |
| Bredd (engelska) Huvud | 0,181 tum. |
| Bredd (metriskt) huvud | 4,6 mm |
| Visa mer |