Läs mer
Heinz Herenz Sterila torra topsar utan medium
Produktkod. 15506809
Change view
Sterilitet:
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Sterilitet Förpackningsstorlek
15506809 Sterila Paket med 100
1 options
Produktkod. 15506809 Leverantör Heinz Herenz Leverantörsnummer 1020002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    492.09 SEK
    315.49 SEK / Paket med 100
    Save 176.60 SEK
    35% Av
 Begränsad artikel
I lager
Torra topsar utan medium, sterila med plastpropp.
Vi erbjuder ett brett sortiment av sterila och icke-sterila topsar:
  • Trä-, PS-, PP-, aluminium- eller pappersapplikator
  • Var och en i olika längder tillgängliga
  • Med bomull, viskos, polyester eller skumhuvud
  • Huvudenas diameter: liten, medelstor eller stor
  • Detta garanterar att rätt instrument finns tillgängligt för varje specialapplikation.
  • Till exempel rekommenderas bomullspinnspinnor för användning av öron-näsa-hals-specialister.
  • Våra sterila bomullspinnar är alla individuellt inslagna.
Observera inom medicinska områden:
  • Endast lämplig för engångsbruk
  • Endast användning av medicinsk personal
Specifikationer
Produkttyp Applikatorprov och tub
Formatera Svabb
Medietyp Amies Agar
Sterilitet Sterila
Färg Vitt
För användning med (utrustning) Glas med 7,5 till 8,5 mm ID
Material Plast