Läs mer
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Sterile Components Seals
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Stängningsstorlek:
13 mm
20 mm
Färg (sigill):
Blått
Rött
Beskrivning
- Sterile
- Flip-off Seal
Certifikat
USP <788>, <85> and <71>; Container Closure Integrity (CCI) certified
Specifikationer
Specifikationer
| Färg (sigill) | Rött |
| Material | Aluminum |
| Sterilitet | Sterile |
| nr per ärende | 230 |
| Produktlinje | Wheaton CompletePAK |
| Förslutningstyp | Sterile Flip Seal |
| Certifikat och efterlevnad | USP 788, 85, and 71, Container Closure Integrity (CCI) certified |
| Stängningsstorlek | 13 mm |
| För användning med (utrustning) | 2 mL Serum Vial |