Läs mer
Kartell™ Sterilt graderat koniskt centrifugrör
Produktkod. 12533347
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Examen:
0,5 ml
2,5 ml
Max. RCF:
6200 RCF
9400 RCF
Förpackningstyp:
Bricka Pack
Bulkförpackning
Enkelpack
Storpack
Förpackningsstorlek:
Paket med 750
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen Max. RCF Förpackningstyp unitSize
12533347 50 ml 2,5 ml 9400 RCF Bulkförpackning -
16657363 15 ml 0,5 ml 6200 RCF Storpack -
16667363 15 ml 0,5 ml 6200 RCF Enkelpack -
12553347 50 ml 2,5 ml 9400 RCF Bricka Pack -
16677363 15 ml 0,5 ml 6200 RCF Bricka Pack Paket med 750
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12533347 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 8401200
Öka provåtervinningen med ett koniskt format rör som har en räfflad, lättanvänd lock. Kartell™ Steril Graduated Conical Centrifuge Tube är gjord av högtransparens polypropen och har en stor vit märkningsyta för att öka spårbarheten.
  • Tål extrema temperaturer på -80 °C till +121 °C
  • Inkluderar blått gängtätningslock med räfflad kant för säker och enkel öppning och stängning
  • Konisk botten för total provåtervinning
  • Lättlästa graderingar är förtryckta
  • Designad för provinsamling eller transport
  • Apyrogena och endotoxiner fria
  • Rören bestrålas av joniserande betastrålning
Specifikationer
Stängningsfärg Blått
Diameter (metrisk) 30 mm
Max. RCF 9400 RCF
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad CE/IVD
Förslutningstyp Plugg tätning
Färg Kristallklart
Längd (metrisk) 117 mm
Material Polypropen
Graderad Ja
För användning med (applikation) Lättlästa examen
Inkluderar Vitt markeringsområde
Förpackningsmängd 25 pcs.
Förpackningstyp Bulkförpackning
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Examen 2,5 ml
Form Konisk