Läs mer
Kartell™ Sterilt graderat koniskt centrifugrör
Produktkod. 16657363
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Examen:
0,5 ml
2,5 ml
Max. RCF:
6200 RCF
9400 RCF
Förpackningstyp:
Bricka Pack
Bulkförpackning
Enkelpack
Storpack
Förpackningsstorlek:
Paket med 750
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen Max. RCF Förpackningstyp unitSize
16657363 15 ml 0,5 ml 6200 RCF Storpack -
16667363 15 ml 0,5 ml 6200 RCF Enkelpack -
12553347 50 ml 2,5 ml 9400 RCF Bricka Pack -
16677363 15 ml 0,5 ml 6200 RCF Bricka Pack Paket med 750
12533347 50 ml 2,5 ml 9400 RCF Bulkförpackning -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16657363 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 8400700
Öka provåtervinningen med ett koniskt format rör som har en räfflad, lättanvänd lock. Kartell™ Steril Graduated Conical Centrifuge Tube är gjord av högtransparens polypropen och har en stor vit märkningsyta för att öka spårbarheten.
  • Withstands temperature extremes of -80°C to +121°C
  • Includes blue thread-design plug-seal cap with ribbed edge for safe and easy opening and closing
  • Conical bottom for total sample recovery
  • Easy-to-read graduations are pre-printed
  • Designed for sample collection or transportation
  • Apyrogenic and endotoxines free
  • Tubes are irradiated by ionizing beta radiation
Specifikationer
Stängningsfärg Blue
Diameter (metrisk) 17 mm
Max. RCF 6200 RCF
Autoklaveringsbar Autoclavable
Certifikat och efterlevnad CE/IVD
Förslutningstyp Plug Seal
Färg Crystal Clear
Längd (metrisk) 121 mm
Material Polypropylene
Graderad Yes
Inkluderar White marking area
Förpackningstyp Storpack
Sterilitet Sterile
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Examen 0,5 ml
Form Conical