Läs mer
Kartell™ Sterilt graderat koniskt centrifugrör
Produktkod. 16667363
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Examen:
0,5 ml
2,5 ml
Max. RCF:
6200 RCF
9400 RCF
Förpackningstyp:
Bricka Pack
Bulkförpackning
Enkelpack
Storpack
Förpackningsstorlek:
Paket med 750
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen Max. RCF Förpackningstyp unitSize
16667363 15 ml 0,5 ml 6200 RCF Enkelpack -
16657363 15 ml 0,5 ml 6200 RCF Storpack -
12553347 50 ml 2,5 ml 9400 RCF Bricka Pack -
16677363 15 ml 0,5 ml 6200 RCF Bricka Pack Paket med 750
12533347 50 ml 2,5 ml 9400 RCF Bulkförpackning -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16667363 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 8400800
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Öka provåtervinningen med ett koniskt format rör som har en räfflad, lättanvänd lock. Kartell™ Steril Graduated Conical Centrifuge Tube är gjord av högtransparens polypropen och har en stor vit märkningsyta för att öka spårbarheten.
  • Tål extrema temperaturer på -80 °C till +121 °C
  • Inkluderar blått gängtätningslock med räfflad kant för säker och enkel öppning och stängning
  • Konisk botten för total provåtervinning
  • Lättlästa graderingar är förtryckta
  • Designad för provinsamling eller transport
  • Apyrogena och endotoxiner fria
  • Rören bestrålas av joniserande betastrålning
Specifikationer
Stängningsfärg Blått
Diameter (metrisk) 17 mm
Max. RCF 6200 RCF
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad CE/IVD
Förslutningstyp Plugg tätning
Färg Kristallklart
Längd (metrisk) 121 mm
Material Polypropen
Graderad Ja
Inkluderar Vitt markeringsområde
Förpackningstyp Enkelpack
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Examen 0,5 ml
Form Konisk