Läs mer
Kartell™ Sterilt graderat koniskt centrifugrör
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Examen:
0,5 ml
2,5 ml
Max. RCF:
6200 RCF
9400 RCF
Förpackningstyp:
Bricka Pack
Bulkförpackning
Enkelpack
Storpack
Förpackningsstorlek:
Paket med 750
Beskrivning
- Withstands temperature extremes of -80°C to +121°C
- Includes blue thread-design plug-seal cap with ribbed edge for safe and easy opening and closing
- Conical bottom for total sample recovery
- Easy-to-read graduations are pre-printed
- Designed for sample collection or transportation
- Apyrogenic and endotoxines free
- Tubes are irradiated by ionizing beta radiation
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Blue |
| Diameter (metrisk) | 17 mm |
| Max. RCF | 6200 RCF |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Certifikat och efterlevnad | CE/IVD |
| Förslutningstyp | Plug Seal |
| Färg | Crystal Clear |
| Längd (metrisk) | 121 mm |
| Material | Polypropylene |
| Graderad | Yes |
| Visa mer |