Specifikationer
| Material | LDPE |
| Droppar/ml | 25 |
| Graderad | Ja |
| Examen | 0.5 mL |
| Kvantitet | 500/Cs. |
| Volym (metrisk) dispensering | 40μ L |
| Förpackningstyp | 25 innerförpackningar à 20 st |
| Volym (metrisk) | 3 mL |
| Längd (metrisk) | 155 mm |
| Typ | Överföringspipett |