Läs mer
Fisherbrand™ Sterila graderade överföringspipetter
Produktkod. 13489108 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
3 mL
Längd (metrisk):
150 mm
155 mm
Volym (metrisk) dispensering:
33μ L
40μ L
Förpackningstyp:
25 innerförpackningar à 20 st
50 innerförpackningar à 10 st
Individuellt inslagna
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Längd (metrisk) Volym (metrisk) dispensering Förpackningstyp unitSize
13489108 1 mL 150 mm 33μ L Individuellt inslagna Paket med 500
13419118 1 mL 150 mm 33μ L 50 innerförpackningar à 10 st Paket med 500
13469108 3 mL 155 mm 40μ L Individuellt inslagna Paket med 500
13409118 3 mL 155 mm 40μ L 25 innerförpackningar à 20 st Paket med 500
13479108 3 mL 155 mm 40μ L 50 innerförpackningar à 10 st Paket med 500
13429118 1 mL 150 mm 33μ L 25 innerförpackningar à 20 st Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 13489108
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28036
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av lågdensitetspolyeten.
  • Transparent i färgen
  • Innehåller examen
  • Sterila
Specifikationer
Material LDPE
Droppar/ml 30
Graderad Ja
Examen 1 mL
Kvantitet 500/Pk.
Volym (metrisk) dispensering 33μ L
Förpackningstyp Individuellt inslagna
Volym (metrisk) 1 mL
Längd (metrisk) 150 mm
Typ Överföringspipett