Läs mer
AGMA Sterilt vatten med hög renhet
Produktkod. 30066755
Change view
Behållartyp:
Kapslad flaska
Triggerspray
Kvantitet:
6 x 900 ml
15 x 1 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Behållartyp Kvantitet
30066755 Triggerspray 6 x 900 ml
30066727 Kapslad flaska 15 x 1 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30066755 Leverantör AGMA Leverantörsnummer 105669
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1685.25 SEK
    1466.26 SEK / Paket med 6
    Save 218.99 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Ta bort desinfektionsrester från din renrumsmiljö med WFI-kvalitets sterilt högrent vatten.
Ett av de enklaste renrumslösningsmedlen för ytrengöring, AGMAs Sterile High Purity Water är ett utmärkt lösningsmedel för jonsalter och sockerarter som ofta används i beredningar och lämnas kvar av rengörings- och desinfektionsprodukter.
Finns tillgängligt som vätska eller i en sprayflaska för trigger, WFI-kvalitetsvattnet finns med full certifiering och avgiftningsfylld för att ge sinnesro vid gammabestrålning.
Vätskan är idealisk för moppning eller dosering av våtservetter och avtryckarsprayflaskan är utformad för att minimera överbelastning för operatörerna.
  • Trigger-sprayer har Bag-in-Bottle-teknik för att bibehålla sterilitet vid användning med validerad 13-veckors användning.
  • Tillverkad med WFI-kvalitetsvatten som garanterar en låg endotoxinnivå (mindre än 0,25 EU/ml) och lämplighet för produktens kontaktytor.
  • Dubbelpåsad och batchkodad.
  • Fullt spårbar med stödjande analys och certifiering.
  • Två år oöppnad hållbarhet.
  • Finns i 900 ml Trigger, 1000 ml och 5 L flaskor.
Specifikationer
Produkttyp Sterilt vatten med hög renhet
Färgkodad Nej
Form Flytande spray
pH 6 till 9
Doft Oparfymerad
Sterilitet Sterila
Utseende Färglös
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Klart
Behållartyp Triggerspray
Disponibel Begränsad användning
Filtrerade Filtrerade
Brännbar Nej
För användning med (applikation) Renrum och/eller kontrollerade miljöer som omfattas av dina strategier för kontamineringskontroll
Förpackning Individuellt dubbelpåsad
Kvantitet 6 x 900 ml