Läs mer
Contec™ Steril HydroPure SATWIPES™ System
BIOPHARMA
Produktkod. 16341778 Handla allt Contec Produkter
Change view
Mått (L x B):
15 x 23 cm (6 x 9 tum)
Produktkod. Mått (L x B)
16341778 15 x 23 cm (6 x 9 tum)
1 options
Produktkod. 16341778 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer SSWC16HP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6240.00 SEK
    5513.21 SEK / Paket med 1000
    Save 726.79 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Contec HydroPure är en blandning av 6 % väteperoxid med renat vatten och Amplitude Theta polyester/cellulosaservetter.
Effektiv mot bakterier, svampar, mögel, jäst och sporer, Contec HydroPure lämnar lite eller inga rester vilket gör den idealisk för användning i kritiska områden.
Contec HydroPure tillhandahålls som ett SATWIPES-system för användning. Varje förpackning med dubbla påsar innehåller en behållare med 100 x 54 gsm Amplitude Theta polyester/cellulosa torrservetter och en 500 ml flaska med lock Contec HydroPure .
Tillsätt bara 500 ml HydroPure till den torra rullen, 5 minuter före användning, och använd de impregnerade torkdukarna inom 7 dagar.
Contec HydroPure är 0,2 mikron filtrerad och fylld i en miljö av grad A. Den sterila produkten filtreras till förbestrålade komponenter. Torrtorkbehållaren bestrålas med inte mindre än 25 kGy.
Drag& Fördelar
  • Impregnerade våtservetter vid användningsstället möjliggör bekväm och kontrollerad applicering av desinfektionsmedel
  • Väteperoxid bryts ner till vatten& syre lämnar inga rester
  • Sporicidal aktivitet med mycket låga rester så lämplig för kritiska områden
  • Finns sterilt så perfekt för områden i klass A/B
  • Dubbelpås för enkel överföring till renrumsmiljö
  • Linjär rivförpackning gör att varje påse är lätt att öppna även när du bär handskar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Torrtork
Längd (engelska) 6 tum
Längd (metrisk) 15 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 23 cm
Material Polyestercellulosa
Mått (L x B) 15 x 23 cm (6 x 9 tum)
För användning med (utrustning) Contec HydroPure 6% väteperoxid
Förpackningsmängd 100/Canister, 10 Canistrar/Cs.
Mättnadslösning 6% väteperoxid
compliance-icons
Produktbeteckning
  • CONTEC STERILE SATWIPES HYDROPURE
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrogen peroxide solution