Läs mer
Technical Service Consultants™ Steril ympslinga
Använd Technical Service Consultants™ Steril ympslinga för allmänt bruk eller rutinprover. Dess mjuka HI polystyrenkomposition förhindrar att huvudet bryts av, vilket gör den idealisk för klinisk användning.
Brand: Technical Service Consultants™ TS/4-D
Beskrivning
- Endast laboratorieanvändning
- Hållbarhet: 3 år.
- Steriliseringsmetod: Gammabestrålning för att uppnå en SAL på 10-6
- 4-25 °C. Förvara i torrt och ventilerat utrymme; skydda mot ljus, värme och fukt i tättsluten originalförpackning
Specifikationer
Engångsbruk | |
Polystyren | |
Gult | |
Endast laboratorieanvändning | |
Endast laboratorieanvändning |
1μ L | |
Sterila | |
Inokuleringsslinga | |
20/påse |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Technical Service Consultants™ Steril ympslinga > Volym: 1uL; Färg: Gul; 20 per påse
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering