Läs mer
WLD Tec™ Steril ympslinga
Produktkod. 10037821
Change view
Diameter (metrisk) Insida:
3 mm
5 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Insida
10037821 5 mm
10679462 3 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10037821 Leverantör WLD Tec™ Leverantörsnummer 6.000.375
Bara null kvar
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Diameter (metrisk) Insida 5 mm
Material Rostfritt stål
Sterilitet Sterila
Produkttyp Inokuleringsslinga
För användning med (utrustning) Laboratorie- och forskningsanvändning
Kvantitet 10/pk.
För användning med (applikation) Laboratorie- och forskningsanvändning