Läs mer
Greiner Bio-One Steril ympslinga
Produktkod. 10707682
Change view
Färg:
Blått
Gult
Vitt
Kvantitet:
2000/förpackning
600/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 2000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Kvantitet Förpackningsstorlek
10707682 Blått 600/förpackning -
10659021 Vitt 2000/förpackning Paket med 2000
10342651 Gult 600/förpackning -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10707682 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 731171
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1235.00 SEK
    1067.34 SEK / Paket med 600
    Save 167.66 SEK
    13% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Överför inokulum för streaking. Greiner Bio-One™ Sterila inokuleringsslingor är idealiska för att hämta ett inokulum från en kultur av mikroorganismer.
  • Flexibla öglor för enklare uppsamling och ympning
  • Steriliserad genom bestrålning
  • Endast för forskning; inte för användning i diagnostiska procedurer, om inte annat anges
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Volym 10μ L
Längd (engelska) 7.87 in.
Längd (metrisk) 200 mm
Material Polystyrene
Sterilitet Sterila
Storlek Standard
Färg Blått
Produkttyp Inoculating Loop
Kvantitet 600/förpackning