Läs mer
Technical Service Consultants™ Steril inokuleringsnål
Produktkod. 12719885
Change view
Färg:
Klart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg unitSize
12719885 Vitt Paket med 1000
12391309 Klart Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12719885 Leverantör Technical Service Consultants™ Leverantörsnummer TS/3C
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd engångsmaterial Technical Service Consultants™ Steril inokuleringsnål för att spara tid jämfört med värmesterilisering av återanvändbara nålar. Nålen är perfekt för att räkna eller isolera patogener från tunga blandade kulturer.
  • Avsmalnande spets för förbättrad pärlsäkerhet
  • Säker och säker överföring av kulturer från frys till odlingsplatta
  • Eliminerar behovet av att balansera pärlor med inokuleringsögla
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Färg Vitt
Produkttyp Inokuleringsslinga
För användning med (utrustning) Endast allmän laboratorieanvändning
Kvantitet 1000/Pk.
För användning med (applikation) Allmänt endast laboratorieanvändning