Läs mer
Technical Service Consultants™ Steril inokuleringsnål
Färg:
Klart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Avsmalnande spets för förbättrad pärlsäkerhet
- Säker och säker överföring av kulturer från frys till odlingsplatta
- Eliminerar behovet av att balansera pärlor med inokuleringsögla
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Inokuleringsslinga |
| För användning med (utrustning) | Endast allmän laboratorieanvändning |
| Kvantitet | 1000/Pk. |
| För användning med (applikation) | Allmänt endast laboratorieanvändning |