Läs mer
Chemsplash Steril bestrålad överstövel
Beskrivning
Chemsplash Halkfri Overboot
- Material: Chemsplash 55GSM Typ PB 6B
- Steril bestrålad och dubbelpåsad
- Elastisk topp och anklar
- Silikon och latexfri
- Anti-Static Material
- Non-linting
- Vit PVC-sula
- Överensstämmer med ISO 14644-1:2015 Renrum 5 - 9
- PFAS-fri
Beskrivning: Levereras GAMMA Sterile Bestrålat och dubbelpåsar, den Chemsplash Non Slip Overboot är gjord av Chemsplash tyg, som är mjukt och mikroporöst. Den är stark och resistent mot kemikaliestänk och damm. Denna overstövel är elastisk vid vaden och vristen och har en halkfri vit PVC-sula. Den är antistatisk för att uppfylla EN1149-5:2008, luddfri och lämplig för renrumstillämpningar. Överensstämmer med ISO 14644-1:2015 Renrum 5 - 9. Chemsplash tillbehör är designade för att skydda bäraren från miljön eller miljön från bäraren, vilket säkerställer maximal komfort och bärbarhet.
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | Universell |
| Material | Mikroporöst tyg |
| Latexfri | Ja |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Sterila |
| Förslutningstyp | Elastisk topp |
| Sula Typ | Anti-halk |
| Motstånd | Vätska |
| Produkttyp | Stövelskydd i kontrollerade miljöer |
| Visa mer |