Läs mer
Chemsplash Sterilt bestrålade översleeves
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30058308
Change view
Längd (metrisk):
40 cm
Produktkod. Längd (metrisk)
30058308 40 cm
1 options
Produktkod. 30058308 Leverantör Chemsplash Leverantörsnummer 6758.400.999
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2610.00 SEK
    2567.67 SEK / 100 par
    Save 42.33 SEK
    1% Av
Beräknad leverans: 21-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gammabestrålad Chemsplash Oversleeves är gjorda av Chemsplash mjukt och mikroporöst tyg. Den är elastisk i båda ändar för enkel passform.
Chemsplash 55GSM Typ 6B Tygöverdrag
  • Material: 55GSM Typ 6B Tyg
  • Mikroporös, mjuk och bekväm känsla
  • Gammabestrålad och dubbelsäckad per par
  • Elastisk i båda ändar
  • Anti-Static Material
  • Silikon och latexfri
  • Non-linting
  • Längd: 42 cm
  • Överensstämmer med ISO Renrum 14644-1:2015 Renrum Klass 5-9
Beskrivning: Gammabestrålad Chemsplash Oversleeves är gjorda av Chemsplash mjukt och mikroporöst tyg. Dessa oversleeves är starka och resistenta mot kemikaliestänk och damm. De är elastiska i båda ändar för enkel passform. Tyget är antistatiskt för att uppfylla EN1149-5:2008, luddfritt och lämpligt för renrumstillämpningar. Överensstämmer med ISO Renrum 14644-1:2015 Renrum Klass 5-9. Chemsplash tillbehör ger skydd för både bäraren och miljön, designade för maximal komfort och bärbarhet.
Specifikationer
Storlek Universell
Produkttyp Skyddshylsa
Material Mikroporöst tyg
Färg Vitt
Sterilitet Sterila
Disponibel Engångsbruk
Förslutningstyp Elastiska ändar
Sömtyp Sydd
Latexfri Ja
Längd (metrisk) 40 cm
Renrumsklass Klass 100-100 000 (ISO 5-8)