Läs mer
Gammex™ Sterila latex kirurgiska handskar
Produktkod. 13154724
:
6
Produktkod. 13154724
Brand: Gammex™ AJ330048060
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Gammex™ Sterila Latex Surgical Gloves är avancerade puderfria latexhandskar för allmän kirurgi med en mikrogrov ytteryta för förbättrat grepp.
  • Avancerade puderfria operationshandskar i latex
  • Optimal kombination av säkerhet och komfort
  • Ger en säker barriär utan att kompromissa med känsligheten
  • Att ta på sig är enkelt, även med fuktiga händer, tack vare den vattenbaserade polyuretanbeläggningen
  • Mikrogrov ytteryta för bättre grepp
  • Mycket lågt innehåll av latexprotein och kemiska acceleratorrester säkert på huden
  • Endast för laboratorieforskning
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad AS/NZS 4179, ASTM F739, EN 374-1/2/3, EN 420, EN 455 1-4, ISO 10282, JIS T9107
Färg Naturlig
Disponibel Engångsbruk
Hand Ambidexter
Latexfri Nej
Material Latex
Pulveriserad Pulverfri
Storlek 6
Sterilitet Sterila
Handske manschettstil Rak