Läs mer
Contec™ Steril IPA
BIOPHARMA
Produktkod. 15597171 Handla allt Contec Produkter
Change view
Behållartyp:
Förseglad flaska
Trigger sprayflaska
Kvantitet:
2 x 5 l
6 x 1 l
8 x 0,5 l
Förpackningsstorlek:
2 flaskor
6 flaskor
8 flaskor
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Behållartyp Kvantitet Förpackningsstorlek
15597171 Trigger sprayflaska 6 x 1 l 6 flaskor
15892917 Trigger sprayflaska 8 x 0,5 l 8 flaskor
15537171 Förseglad flaska 2 x 5 l 2 flaskor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15597171 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer SBT170IW
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Tillhandahålls steril genom gammabestrålad med en validerad process vid minst 25 kGy. Contec™ Steril IPA är en alkoholblandning av 0,2 mikron filtrerad, fylld och förpackad i en Grade C (ISO Klass 7) renrum.
  • Garanterade endotoxinnivåer av< 0,25 EU/mL gör den idealisk för användning i produktkontaktområden
  • GMP tillverkad under Grad A laminärt flöde luftflöde i ett Grade C renrum säkerställer att alkohol, behållare och förpackningar är fria från kontaminering och partiklar
  • Avtryckarspray och påse i flaskskyddat system förhindrar att flaskans innehåll förorenas under användning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Etanol
Form Flytande spray
pH Ej tillämpligt
Sterilitet Sterila
Utseende Färglös
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Klart
Sammansättning Isopropanol och WFI (vatten för injektion)
Koncentration 70 % IPA i 30 % WFI
Behållartyp Trigger sprayflaska
Disponibel Begränsad användning
Filtrerade Filtrerade
Brännbar Ja
För användning med (applikation) Steriliserar ytor i renrum
Kvantitet 6 x 1 l
Volym (engelska) 0,3 gal.
Volym (metrisk) 1 L
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • CONTEC STERILE 70% IPA WITH WFI
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: PROPAN-2-OL